missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Oxododecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Oxododecanoate |
| CAS | 76835-64-8 |
| Molekylformel | C13H24O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Methyl Dodecanon-3-oate, Methyl β-Oxododecanoate, 3-Oxo-dodecanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13(15)16-2/h3-11H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(CC(OC)=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | methyl 3-oxododecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vikt | 228.1725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?