missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 3-Oxohexadecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Oxohexadecanoate |
| CAS | 14427-53-3 |
| Molekylformel | C17H32O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Oxo-hexadecanoic Acid Methyl Ester, NSC 157678 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h3-15H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(CC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 3-oxohexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.43 |
| Formel vikt | 284.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?