Läs mer
Methyl 3-Oxotetradecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Oxotetradecanoate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h3-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 256.2038 |