Läs mer
Metyl 3-fenylpropionat (3-fenylpropionsyra metylester), TRC
Produktkod. 30422615
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422615 100 g
30428753 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30422615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP336190100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-25-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym Benzenepropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropanoic Acid Methyl Ester, 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester, Dihydrocinnamic Acid Methyl Ester, Methyl 3-phenylpropanoate, Methyl benzenepropanoate, Methyl dihydrocinnamate, Methyl Hydrocinnamate, Methyl beta-Phenylpropionate, NSC 10128, NSC 404188, beta-Phenylpropionic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn Metyl 3-fenylpropanoat
LEDER COC(=O)CCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-Phenylpropionate(3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Formel vikt 164.0837