Läs mer
Metyl 3-fenylpropionat, 98 %
Produktkod. 11367385
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367385 50 g 50g
11377385 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05310.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-25-3 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Metyl-3-fenylpropionat, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. 3-Fenylpropionsyra Metylester är ett esterderivat av 3-fenylpropionsyra som ibland finns i doftingredienser. Den används också som applikation, aromatisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 3-fenylpropionat, används som en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. 3-Fenylpropionsyra Metylester är ett esterderivat av 3-fenylpropionsyra som ibland finns i doftingredienser. Den används också som applikation, aromatisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-25-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00017209
InChI-nyckel RPUSRLKKXPQSGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-phenylpropionate, methyl hydrocinnamate, benzenepropanoic acid, methyl ester, 3-phenylpropionic acid methyl ester, methyl benzenepropanoate, hydrocinnamic acid, methyl ester, methyl dihydrocinnamate, methyl beta-phenylpropionate, methyl b-phenylpropionate, unii-111lc1gi10
PubChem CID 7643
IUPAC-namn metyl-3-fenylpropanoat
LEDER COC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-phenylpropionate
Densitet 1.045
Kokpunkt 236°C to 239°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 50 g
Beilstein 1909591
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.