Läs mer
Methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364026
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364026 250 mg 250mg
11354026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19132.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54954-73-3
Molekylformel C9H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 205.68
MDL-nummer MFCD01073582
InChI-nyckel NDTQASSGEAZYOT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride, methyl quinuclidine-3-carboxylate hydrochloride, quinuclidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate hydrochloride, acmc-1ao36, methyl 1-azabicyclo 2.2.2 octane-3-carboxylate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24721307
IUPAC-namn metyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-karboxylat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)C1CN2CCC1CC2
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride
Smältpunkt ∽160°C (decomposition)
Beilstein 4272456
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.69
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.