Läs mer
Metyl 3-(trifluormetyl)benzoat, 97 %
Produktkod. 11486857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486857 25 g 25g
11476857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14316.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2557-13-3 | C9H7F3O2 | 204,148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2557-13-3
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.148
MDL-nummer MFCD00043543
InChI-nyckel QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl3-trifluoromethyl benzoate, methyl m-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl-benzoic aic methyl ester, mtf-bom, methyl m-trifluoromethylbenzoate, 3-methoxycarbonyl benzotrifluoride
PubChem CID 520213
IUPAC-namn metyl-3-(trifluormetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Densitet 1.295
Kokpunkt 80 °C till 82 °C (15 mmHg)
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 25 g
Beilstein 1963428
Formel vikt 204.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.