Läs mer
Metyl 3-(trifluormetyl)fenylacetat, 95 %
Produktkod. 15455647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455647 25 g 25g
15435647 1 g 1g
15445647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32883.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 62451-84-7 | C10H9F3O2 | 218,175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62451-84-7
Molekylformel C10H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 218.175
MDL-nummer MFCD04039762
InChI-nyckel GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734603
IUPAC-namn metyl-2-[3-(trifluormetyl)fenyl]acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Densitet 1.24
Kokpunkt 211 °C
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Formel vikt 218.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.