Läs mer
Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate |
| CAS | 42201-71-8 |
| Molekylformel | C7H12O2Si |
| MDL-nummer | MFCD04039783 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(OC)C#C[Si](C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.25 |
| Procent renhet | 98% |