Läs mer
Methyl (3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| CAS | 88165-26-8 |
| Molekylformel | C11H16O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O5/c1-11(2)15-8-5-6(10(13)14-3)4-7(12)9(8)16-11/h5,7-9,12H,4H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)C1=C[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@H](O)C1 |
| IUPAC-namn | methyl (3aR,7R,7aS)-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vikt | 228.0998 |