Läs mer
Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate, Mikromol™
Description
Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate, Mikromol
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate |
| CAS | 147118-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C31 H39 O4 P Si |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Hexanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphoranylidene)-, methyl ester, (R)-, (3R)-3-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoic acid methyl ester, (R)-3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoic acid methyl ester, R-(-)-Oxo-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6-triphenylphosphoranediylhexanoic acid methyl ester, Hexanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphoranylidene)-, methyl ester, (3R)-, Methyl (3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)hexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H39O4PSi/c1-31(2,3)37(5,6)35-26(23-30(33)34-4)22-25(32)24-36(27-16-10-7-11-17-27,28-18-12-8-13-19-28)29-20-14-9-15-21-29/h7-21,24,26H,22-23H2,1-6H3/t26-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)C[C@@H](CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Show More |