missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl (3R)-3-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate, TRC

Produktkod. 30467276
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467276 100 g
30483418 25 g
30478787 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM288100100G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 147118-35-2
Molekylformel C31 H39 O4 P Si
Molekylvikt (g/mol) 534.7
Synonym Hexanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphoranylidene)-, methyl ester, (R)-, (3R)-3-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoic acid methyl ester, (R)-3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoic acid methyl ester, R-(-)-Oxo-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6-triphenylphosphoranediylhexanoic acid methyl ester, Hexanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-6-(triphenylphosphoranylidene)-, methyl ester, (3R)-, Methyl (3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)hexanoate
IUPAC-namn methyl (3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)hexanoate
LEDER COC(=O)C[C@@H](CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl (3R)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C31H39O4PSi/c1-31(2,3)37(5,6)35-26(23-30(33)34-4)22-25(32)24-36(27-16-10-7-11-17-27,28-18-12-8-13-19-28)29-20-14-9-15-21-29/h7-21,24,26H,22-23H2,1-6H3/t26-/m1/s1
Formel vikt 534.2355
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.