missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate |
| CAS | 124937-62-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, 2-methoxy-5-methyl-β-phenyl-, methyl ester, Methyl 2-(3-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, 3-(2-Methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-13-9-10-17(20-2)16(11-13)15(12-18(19)21-3)14-7-5-4-6-8-14/h4-11,15H,12H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC |
| IUPAC-namn | methyl 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?