Läs mer
Methyl (3S)-3-Hydroxyhexadecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (3S)-3-Hydroxyhexadecanoate |
| CAS | 76898-45-8 |
| Molekylformel | C17H34O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3S)-3-Hydroxy-hexadecanoic Acid Methyl Ester, (S)-3-Hydroxy-hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h16,18H,3-15H2,1-2H3/t16-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (3S)-3-hydroxyhexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vikt | 286.2508 |