Läs mer
Metyl-4-(lH-imidazol-1-ylmetyl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10777295
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10777295 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10777295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43322DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 160446-18-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H12N2O2
MDL-nummer MFCD00608318
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-imidazolylmethyl benzoate, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid methyl ester, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI-nyckel HMWIIHIOSBESMH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2
IUPAC-namn metyl-4-(imidazol-1-ylmetyl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 216.24
PubChem CID 3164140
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%