Läs mer
Metyl-4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245934
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10245934 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10245934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56022DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 397328-86-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H12N2O2
MDL-nummer MFCD08435918
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-pyrazolylmethyl benzoate, benzoic acid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI-nyckel VMCQOZFWPDOGLG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC=N2
IUPAC-namn metyl-4-(pyrazol-1-ylmetyl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 216.24
PubChem CID 23510322
Formel vikt 216.24
Procent renhet 97%