Läs mer
Metyl [[4-[2-[[(3-etyl-4-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino]etyl]fenyl]sulfonyl]karbamat (glimepiridkarbamat), Mikromol™
Produktkod. 17971526
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971526 100 mg
30052604 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0647.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]karbamat (Glimepiride karbamat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glimepiride Carbamate
CAS 119018-30-3
Analyt- eller komponentnamn Glimepiride Carbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H23 N3 O6 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C
InChI formel InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
LEDER CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
IUPAC-namn metyl N-[4-[2-[(4-etyl-3-metyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-karbonyl)amino]etyl]fenyl]sulfonylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 409.46
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 409,1308 g/mol