Läs mer
Methyl 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| CAS | 453557-85-2 |
| Molekylformel | C13H9Cl2NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO3/c1-19-13(18)11-4-7(6-16-11)12(17)9-3-2-8(14)5-10(9)15/h2-6,16H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | methyl 4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.12 |
| Formel vikt | 296.9959 |