Läs mer
Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate |
| CAS | 3204-73-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-hydroxyethoxy)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(2'-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl 4-(β-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(2-hydroxyethoxy)benzoate, Methyl p-(β-hydroxyethoxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-10(12)8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(OCCO)cc1 |
| Visa mer |