Läs mer
Metyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)etoxi]benzoat, Mikromol™
Beskrivning
Metyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)etoxi]benzoat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate |
| CAS | 89407-97-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-piperidinoethoxy)-, methyl ester, Methyl 4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoate, 4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO3/c1-18-15(17)13-5-7-14(8-6-13)19-12-11-16-9-3-2-4-10-16/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-(2-piperidin-1-yletoxi)benzoat |
| Visa mer |