Läs mer
Metyl-4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225554
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11316845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59522DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 190660-97-0
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.30
MDL-nummer MFCD06203847
InChI-nyckel SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
PubChem CID 18508114
IUPAC-namn metyl-4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.3
Procent renhet 97%