Läs mer
Metyl-4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11316845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11316845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10225554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59522DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 190660-97-0
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.30
MDL-nummer MFCD06203847
InChI-nyckel SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
PubChem CID 18508114
IUPAC-namn metyl-4-[3-(dimetylamino)propoxi]bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.3
Procent renhet 97%