Läs mer
Metyl-4-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11340687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11340687 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10506704 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340687 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50922CB
Kemiska identifierare
CAS 209912-44-7
Molekylformel C11H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 218.212
MDL-nummer MFCD08690288
InChI-nyckel PJYMNVKGDLTDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 11096067
IUPAC-namn metyl 4-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoat
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.21
Procent renhet 97%