Läs mer
Metyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat, 97 %
Produktkod. 10564228 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10564228 1 g Glasflaska 1g
10297607 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10564228 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430610010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 171364-80-0 | C14H19BO4 | 262,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171364-80-0
Molekylformel C14H19BO4
Molekylvikt (g/mol) 262.11
MDL-nummer MFCD02179438
InChI-nyckel REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacolate, 4-carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, methyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester
PubChem CID 2773500
IUPAC-namn metyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Smältpunkt 82,0 °C till 83,2 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)benzoate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.