Läs mer
Metyl 4,4,4-trifluoracetoacetat, 95 %
Produktkod. 11358255
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358255 25 g 25g
11348255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10140.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 83643-84-9 | C5H5F3O3 | 170,087 g/mol
Det används som läkemedelsintermediär. Det är en cykliserings-, oxidations- och halogeneringsreaktionskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som läkemedelsintermediär. Det är en cykliserings-, oxidations- och halogeneringsreaktionskatalysator.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Säkerställ ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83643-84-9
Molekylformel C5H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 170.087
MDL-nummer MFCD00041004
InChI-nyckel LKMUBWWZTSZGGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 550266
IUPAC-namn metyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Densitet 1.34
Kokpunkt 117°C to 118°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.372
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1777343
Synonym methyl trifluoroacetoacetate, methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid methyl ester, methyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, methyl ester, acmc-209psv, methyltri-fluoroacetoacetate, methyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel vikt 170.09
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.