Läs mer
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate, 97%
Produktkod. 11317796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317796 1 g 1g
11327796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11466.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85694-31-1 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85694-31-1
Molekylformel C5H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 154.09
MDL-nummer MFCD00077567
InChI-nyckel DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Synonym methyl 4,4,4-trifluorocrotonate, methyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl4,4,4-trifluorocrotonate, methyl e-3-trifluoromethyl propenoate, e-methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, heddpndiaicichibemultbb`, methyl 4,4,4-trifluorocrotonat, methyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid methyl ester
PubChem CID 5371282
IUPAC-namn metyl (E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
LEDER COC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Kokpunkt 94°C to 95°C
Brytningsindex 1.3535
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 154.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.