Läs mer
Metyl 4,4-dimetyl-3-oxovalerat, 95 %
Produktkod. 11342326
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342326 25 g 25g
11332326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06007.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55107-14-7
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00008847
InChI-nyckel XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
PubChem CID 99597
IUPAC-namn metyl-4,4-dimetyl-3-oxopentanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Densitet 0.99
Kokpunkt 67°C to 70°C (13 mmHg)
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 25 g
Beilstein 1764796
Formel vikt 158.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.