Läs mer
Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylamino)pyrimidine-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylamino)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 160009-36-9 |
| Molekylformel | C16H18FN3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Fluorophenyl)-2-(methylamino)-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O2/c1-9(2)13-12(15(21)22-4)14(20-16(18-3)19-13)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-9H,1-4H3,(H,18,19,20) |
| LEDER | CNc1nc(C(C)C)c(C(=O)OC)c(n1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.33 |
| Formel vikt | 303.1383 |