Läs mer
Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 799842-06-1 |
| Molekylformel | C16H17FN2O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid','4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-','methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylate, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methanesulfonyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17FN2O4S/c1-9(2)13-12(15(20)23-3)14(10-5-7-11(17)8-6-10)19-16(18-13)24(4,21)22/h5-9H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfonyl-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.38 |
| Formel vikt | 352.0893 |