missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutyrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-15-10-5-3-9(4-6-10)11(13)7-8-12(14)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?