Läs mer
Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, Mikromol
Beskrivning
Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate |
| CAS | 314268-40-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, methyl ester, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid methyl ester, 4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoic acid methyl ester, Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4-methylpiperazino)methyl]benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15-7-9-16(10-8-15)11-12-3-5-13(6-4-12)14(17)18-2/h3-6H,7-11H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(CN2CCN(C)CC2)cc1 |
| Visa mer |