Läs mer
Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415676 5 g 5g
11405676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20780.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96232-71-2
Molekylformel C6H4Br2O3S
Molekylvikt (g/mol) 315.96
MDL-nummer MFCD00052082
InChI-nyckel YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonym methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
IUPAC-namn metyl-4,5-dibrom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat
LEDER CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 316.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.