Läs mer
Metyl 4,5-dibrom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10249852
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10249852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11935354 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
11326875 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10249852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK01947DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 96232-71-2
Molekylformel C6H4Br2O3S
Molekylvikt (g/mol) 315.96
MDL-nummer MFCD00052082
InChI-nyckel YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonym methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
IUPAC-namn metyl-4,5-dibrom-3-hydroxitiofen-2-karboxylat
LEDER CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 315.97
Procent renhet 97%