Läs mer
Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10766432 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10766432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344540050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4, 5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Namnnotering 0.98
CAS 83011-43-2
Smältpunkt 80°C to 84°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.98
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H12O5
MDL-nummer MFCD00598192
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, methyl 3,4-methoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoate, methyl 3,4-dimehtoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 4?5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-5-hydroxy-benzoate, methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoate
InChI-nyckel LCIFXEQPXQVBGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC-namn methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 212.2
PubChem CID 2733956
Formel vikt 212.2
Procent renhet 0.98
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.