Läs mer
Metyl 4,6-dikloronikotinat, 95 %
Produktkod. 15441119
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441119 1 g 1g
15451119 5 g 5g
15461119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64077.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 65973-52-6 | C7H5Cl2NO2 | 206,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65973-52-6
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD04125732
InChI-nyckel JEJMDUMJSZTJTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764083
IUPAC-namn Metyl 4,6-diklorypridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4,6-dichloronicotinate
Kvantitet 1 g
Beilstein 13279782
Synonym methyl 4,6-dichloronicotinate, methyl4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl ester, 4,6-dichloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, methyl ester, 2-p-tolylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem12979, ksc494c6d, methyl-4,6-dichloronicotinate
Formel vikt 206.02
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.