Läs mer
Metyl 4,6-O-bensyliden-alfa-D-glucopyranosid, 97 %
Beschreibung
Metyl-4,6-O-bensyliden-alfa-D-glukopyranosid, används som en kiral byggsten och viktig mellanprodukt vid framställning av olika sockerarter. Det används också som mellanprodukt i kemisk, farmaceutisk intermediär, farmaceutisk forskning och reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyl 4,6-O-bensyliden-alfa-D-glukopyranosid, används som en kiral byggsten och viktig mellanprodukt vid framställning av olika sockerarter. Det används också som mellanprodukt i kemisk, farmaceutisk intermediär, farmaceutisk forskning och reagens.
Löslighet Det
är lösligt i
vatten
, aceton, bensen, etyleter Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside |
| Smältpunkt | 163°C to 166°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1291458 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether |
| Optisk rotation | +110° (c=2 in Chloroform) |
| Formel vikt | 282.29 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.