Läs mer
Metyl 4,6-O-bensyliden-alfa-D-glucopyranosid, 97 %
Produktkod. 11435453
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435453 100 g 100g
11415453 5 g 5g
11425453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13418.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3162-96-7 | C14H18O6 | 282,292 g/mol
Metyl-4,6-O-bensyliden-alfa-D-glukopyranosid, används som en kiral byggsten och viktig mellanprodukt vid framställning av olika sockerarter. Det används också som mellanprodukt i kemisk, farmaceutisk intermediär, farmaceutisk forskning och reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 4,6-O-bensyliden-alfa-D-glukopyranosid, används som en kiral byggsten och viktig mellanprodukt vid framställning av olika sockerarter. Det används också som mellanprodukt i kemisk, farmaceutisk intermediär, farmaceutisk forskning och reagens.
Löslighet Det
är lösligt i
vatten
, aceton, bensen, etyleter Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3162-96-7
Molekylformel C14H18O6
Molekylvikt (g/mol) 282.292
MDL-nummer MFCD00006819
InChI-nyckel VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Synonym 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene
PubChem CID 11822086
IUPAC-namn (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-metoxi-2-fenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7,8-diol
LEDER COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Smältpunkt 163 °C till 166 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1291458
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten, aceton, bensen, etyleter
Optisk rotation +110° (c=2 i kloroform)
Formel vikt 282.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.