Läs mer
Metyl 4,6-O-Benzyliden-alfa-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30473653
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473653 1 g
1 options
Produktkod. 30473653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2913951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 3162-96-7
Molekylformel C14 H18 O6
Kvantitet 1 g
Synonym Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681
InChI formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
LEDER CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
IUPAC-namn (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-metoxi-2-fenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7,8-diol
Molekylvikt (g/mol) 282.29
Formel vikt 282.1103