Läs mer
Methyl 4,6-O-Benzylidene-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 14155-23-8 |
| Molekylformel | C14H18O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-beta-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (4aR,6R,7R,8R,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.28 |
| Formel vikt | 282.1103 |