missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| CAS | 881052-28-4 |
| Molekylformel | C13 H10 N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 4-(7H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O3/c1-19-13(18)8-2-4-9(5-3-8)20-12-10-11(15-6-14-10)16-7-17-12/h2-7H,1H3,(H,14,15,16,17) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(Oc2ncnc3[nH]cnc23)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl 4-(9H-purin-6-ylox)benzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.243 |
| Formel vikt | 270.075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?