Läs mer
Metyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30138474
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138474 10 g
17958874 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27528010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4093-28-1
Molekylformel C10 H11 N O4
Molekylvikt (g/mol) 209.2
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
IUPAC-namn Metyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vikt 209.0688