Läs mer
Metyl 4-acetamido-2-metoxybenzoat, TRC
Produktkod. 30135832
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135832 25 g
30009209 5 g
17970585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27522025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4093-29-2
Molekylformel C11 H13 N O4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
IUPAC-namn Metyl4-acetamido-2-metoxibenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Formel vikt 223.0845