Läs mer
Metyl 4-acetamido-5-bromo-2-metoxybenzoat, TRC
Produktkod. 30132711
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132711 2.5 g
17917334 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2750452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4093-34-9
Molekylformel C11H12BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 302.12
Synonym 4-Acetamido-5-bromo-o-anisic Acid Methyl Ester, 4-(Acetylamino)-5-bromo-2-methoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Bromopride Impurity B
IUPAC-namn Metyl 4-acetamido-5-bromo-2-metoxybenzoat
LEDER COC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-Acetamido-5-bromo-2-methoxybenzoate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H12BrNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formel vikt 300.995