Läs mer
Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-4-18-11-6-10(14-7(2)15)9(13)5-8(11)12(16)17-3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 271.0611 |