missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate, TRC

Produktkod. 30483757
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483757 250 mg
30474580 100 mg
30476152 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM293263250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4235-43-2
Molekylformel C12H14ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 271.7
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-ethoxybenzoate
IUPAC-namn methyl 4-acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate
LEDER CCOc1cc(NC(=O)C)c(Cl)cc1C(=O)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-4-18-11-6-10(14-7(2)15)9(13)5-8(11)12(16)17-3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Formel vikt 271.0611
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.