Läs mer
Metyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17978754
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978754 100 mg
17987314 25 mg
30458769 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17978754 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0073.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 4-(acetylamino)-2-hydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
CAS 4093-28-1
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H11 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
IUPAC-namn Metyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 209.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 209.0688 g/mol