Läs mer
Metyl 4-(Acetylamino)-2-metoxibenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17983066
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983066 100 mg
30049942 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17983066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0073.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 4-(Acetylamino)-2-metoxibenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
CAS 4093-29-2
Analyt- eller komponentnamn Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H13 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
LEDER COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
IUPAC-namn Metyl4-acetamido-2-metoxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 223.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 223,0845 g/mol