Läs mer
Metyl 4-acetylamino-5-klor-2-metoxybenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 257.0455 |