Läs mer
Metyl 4-acetylamino-5-klor-2-metoxybenzoat, TRC
Produktkod. 30136607
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136607 10 g
30136516 25 g
30009951 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27507010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4093-31-6
Molekylformel C11 H12 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 257.67
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
IUPAC-namn Metyl 4-acetamido-5-klor-2-metoxybenzoat
LEDER COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formel vikt 257.0455