Läs mer
Metyl-4-acetylbensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460167
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460167 10 g 10g
11450167 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21626.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3609-53-8
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD00216474
InChI-nyckel QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
IUPAC-namn metyl-4-acetylbensoat
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-acetylbenzoate
Smältpunkt 92°C to 95°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 178.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.